Methyl 3-formamido-4-hydroxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900447-1G
OR900447-5G
APOSOR900447-1GEA
8270
CZK
APOSOR900447-1G
APOSOR900447-5G
Methyl 3-formamido-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-formamido-4-hydroxybenzoate
Vzorec:
C₉H₉NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20676665 CAS číslo: 1379261-17-2 |