Tisk…
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR900427-1G OR900427-5G
APOSOR900427-1GEA 2710 CZK
APOSOR900427-1G APOSOR900427-5G
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine 96%
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine
Vzorec: C₁₆H₂₄N₂O₄
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24465598
CAS číslo: 438533-54-1