Tisk…
5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900423-10G OR900423-1G OR900423-5G
APOSOR900423-10GEA 24600 CZK
APOSOR900423-10G APOSOR900423-1G APOSOR900423-5G
5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione 96%
5-Isopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
Vzorec: C₇H₁₂N₂O₂
MW: 156,182 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00033554
CAS číslo: 150226-22-5