Tisk…
(4,4-Dimethoxycyclohexyl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900411-10G OR900411-1G OR900411-5G
APOSOR900411-10GEA 14290 CZK
APOSOR900411-10G APOSOR900411-1G APOSOR900411-5G
(4,4-Dimethoxycyclohexyl)methanol 98%
(4,4-Dimethoxycyclohexyl)methanol
Vzorec: C₉H₁₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22383756
CAS číslo: 758716-89-1