Tisk…
3-Hydroxy-N-methylbenzamide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900376-1G OR900376-5G
APOSOR900376-1GEA 2610 CZK
APOSOR900376-1G APOSOR900376-5G
3-Hydroxy-N-methylbenzamide 96%
3-Hydroxy-N-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08729289
CAS číslo: 15788-97-3