Tisk…
3-(Ethanesulphonyl)aniline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900357-1G OR900357-250MG
APOSOR900357-1GEA 16530 CZK
APOSOR900357-1G APOSOR900357-250MG
3-(Ethanesulphonyl)aniline 96%
3-(Ethanesulphonyl)aniline
Vzorec: C₈H₁₁NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11189664
CAS číslo: 83164-93-6