Tisk…
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900345-1G OR900345-25G OR900345-5G
APOSOR900345-1GEA 4140 CZK
APOSOR900345-1G APOSOR900345-25G APOSOR900345-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11136694
CAS číslo: 1019619-83-0