Tisk…
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900341-1G OR900341-5G
APOSOR900341-1GEA 1160 CZK
APOSOR900341-1G APOSOR900341-5G
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile 98%
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08274895
CAS číslo: 5203-15-6