Tisk…
4-(Ethylamino)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900250-1G OR900250-5G
APOSOR900250-1GEA 1540 CZK
APOSOR900250-1G APOSOR900250-5G
4-(Ethylamino)benzonitrile 98%
4-(Ethylamino)benzonitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂
MW: 146,189 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11135503
CAS číslo: 4714-63-0