Tisk…
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900221-1G OR900221-5G
APOSOR900221-1GEA 4140 CZK
APOSOR900221-1G APOSOR900221-5G
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine 98%
1-(3-Methoxyphenyl)piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094104
CAS číslo: 32040-06-5