Tisk…
2-chloro-1,3-dimethoxybenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
OR900220-1G OR900220-5G
APOSOR900220-1GEA 622 CZK
APOSOR900220-1G APOSOR900220-5G
2-chloro-1,3-dimethoxybenzene 95%
2-chloro-1,3-dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₉ClO₂
MW: 172,609 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835196
CAS číslo: 7051-15-2