Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900208-1G OR900208-5G
APOSOR900208-1GEA 4140 CZK
APOSOR900208-1G APOSOR900208-5G
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine 98%
1-(4-Chlorophenyl)ethylidene(methoxy)amine
Vzorec: C₉H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19981552
CAS číslo: 1219940-12-1