Tisk…
1-Bromo-2-chloro-4-pyrrolidinobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromo-3-chlorophenyl)pyrrolidine
OR900184-1G OR900184-5G
APOSOR900184-1GEA 3230 CZK
APOSOR900184-1G APOSOR900184-5G
1-Bromo-2-chloro-4-pyrrolidinobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-4-pyrrolidinobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₁BrClN
MW: 260.558 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18837620
CAS číslo: 1291487-20-1