Tisk…
N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900172-1G OR900172-5G
APOSOR900172-1GEA 4040 CZK
APOSOR900172-1G APOSOR900172-5G
N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide 97%
N-Hydroxy-4-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₉NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11850835
CAS číslo: 1593-60-8