Tisk…
1-Chloro-4-(1,3-dibromopropyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900135-1G OR900135-5G
APOSOR900135-1GEA 10520 CZK
APOSOR900135-1G APOSOR900135-5G
1-Chloro-4-(1,3-dibromopropyl)benzene
1-Chloro-4-(1,3-dibromopropyl)benzene
Vzorec: C₉H₉Br₂Cl
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18311887
CAS číslo: 19714-76-2