Tisk…
4-Methylsulphonylanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900068-1G OR900068-5G
APOSOR900068-1GEA 1620 CZK
APOSOR900068-1G APOSOR900068-5G
4-Methylsulphonylanisole 98%
4-Methylsulphonylanisole
Vzorec: C₈H₁₀O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025069
CAS číslo: 3517-90-6