Tisk…
tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR900048-1G OR900048-250MG
APOSOR900048-1GEA 13530 CZK
APOSOR900048-1G APOSOR900048-250MG
tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate 96%
tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₇H₂₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17214276
CAS číslo: 1027911-78-9