Tisk…
1H-Indene-2-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900045-1G OR900045-250MG
APOSOR900045-1GEA 17990 CZK
APOSOR900045-1G APOSOR900045-250MG
1H-Indene-2-carboxylic acid 96%
1H-Indene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039586
CAS číslo: 41712-14-5