Tisk…
1-Bromo-4-chloro-2-pyrrolidinobenzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR900017-10G OR900017-1G OR900017-5G
APOSOR900017-10GEA 15050 CZK
APOSOR900017-10G APOSOR900017-1G APOSOR900017-5G
1-Bromo-4-chloro-2-pyrrolidinobenzene 96%
1-Bromo-4-chloro-2-pyrrolidinobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₁BrClN
MW: 260,558 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18087713
CAS číslo: 1257664-93-9