Tisk…
5-Bromo-2-cyanonicotinic acid 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-3-carboxypicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-carboxy-2-cyanopyridine
OR8997-500MG OR8997-100MG
APOSOR8997-500MGEA 22250 CZK
APOSOR8997-500MG APOSOR8997-100MG
5-Bromo-2-cyanonicotinic acid 90%
5-Bromo-2-cyanonicotinic acid
Vzorec: C₇H₃BrN₂O₂
MW: 227.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08543463
CAS číslo: 914637-97-1