Tisk…
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-6-sulphopyridine
OR8995-100MG OR8995-1G
APOSOR8995-100MGEA 2070 CZK
APOSOR8995-100MG APOSOR8995-1G
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
6-Chloropyridine-2-sulphonic acid
Vzorec: C₅H₄ClNO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114209
CAS číslo: 133145-15-0
UN: 2585
ADR: 8,III