Tisk…
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8989-10G OR8989-5G
APOSOR8989-10GEA 4730 CZK
APOSOR8989-10G APOSOR8989-5G
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine 95+%
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄IN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038464
CAS číslo: 25391-57-5