Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
OR8944-5G
OR8944-100G
OR8944-25G
APOSOR8944-5GEA
910
CZK
APOSOR8944-5G
APOSOR8944-100G
APOSOR8944-25G
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Vzorec:
C₅H₉NO₂S·HCl MW: 183.656 g/mol Bod tání: 158 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00068022 CAS číslo: 33305-08-7 |