Tisk…
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8905-1G OR8905-5G OR8905-25G
APOSOR8905-1GEA 5390 CZK
APOSOR8905-1G APOSOR8905-5G APOSOR8905-25G
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229.071 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08543447
CAS číslo: 49617-80-3
UN: 3265
ADR: 8 III