Tisk…
4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8898-2.5G OR8898-500MG
APOSOR8898-2.5GEA 14490 CZK
APOSOR8898-2.5G APOSOR8898-500MG
4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₉NS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00973403
CAS číslo: 2127-05-1