Tisk…
5-Nitronicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8897-1G OR8897-5G
APOSOR8897-1GEA 2780 CZK
APOSOR8897-1G APOSOR8897-5G
5-Nitronicotinic acid
5-Nitronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄N₂O₄
Bod tání: 171…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038690
CAS číslo: 2047-49-6