2-Bromoindane-1,3-dione 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-1H-indene-1,3(2H)-dione
OR8889-1G
OR8889-5G
OR8889-250MG
APOSOR8889-1GEA
7280
CZK
APOSOR8889-1G
APOSOR8889-5G
APOSOR8889-250MG
2-Bromoindane-1,3-dione 96%
2-Bromoindane-1,3-dione
Vzorec:
C₉H₅BrO₂ MW: 225,039 g/mol Bod tání: 118…120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00171530 CAS číslo: 7319-63-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...