Tisk…
(3S,4S)-Tetrahydrofuran-3,4-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8886-1G OR8886-250MG
APOSOR8886-1GEA 36040 CZK
APOSOR8886-1G APOSOR8886-250MG
(3S,4S)-Tetrahydrofuran-3,4-diol
(3S,4S)-Tetrahydrofuran-3,4-diol
Vzorec: C₄H₈O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075211
CAS číslo: 84709-85-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III