Tisk…
Isopropyl toluene-4-sulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Isopropyl 4-methylbenzenesulphonate, Prop-2-yl 4-methylbenzenesulphonate
OR8885-25G OR8885-5G OR8885-100G
APOSOR8885-25GEA 2070 CZK
APOSOR8885-25G APOSOR8885-5G APOSOR8885-100G
Isopropyl toluene-4-sulphonate 97%
Isopropyl toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃S
MW: 214,281 g/mol
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00968877
CAS číslo: 2307-69-9
EINECS: 218-989-4