Tisk…
Methyl 2,5-dibromopentanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8857-1G OR8857-5G OR8857-25G
APOSOR8857-1GEA 1120 CZK
APOSOR8857-1G APOSOR8857-5G APOSOR8857-25G
Methyl 2,5-dibromopentanoate
Methyl 2,5-dibromopentanoate
Vzorec: C₆H₁₀Br₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684289
CAS číslo: 50995-48-7