Tisk…
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-[7-(benzyloxy)-1H-indol-3-yl]propanoic acid
OR8850T-100MG OR8850T-10MG OR8850T-250MG
APOSOR8850T-100MGEA 7870 CZK
APOSOR8850T-100MG APOSOR8850T-10MG APOSOR8850T-250MG
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₈H₁₈N₂O₃
MW: 310,347 g/mol
Bod tání: 234,5…236.0 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00037969
CAS číslo: 66866-40-8