Tisk…
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8848-1G OR8848-250MG OR8848-5G
APOSOR8848-1GEA 3810 CZK
APOSOR8848-1G APOSOR8848-250MG APOSOR8848-5G
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08543467
CAS číslo: 89809-63-2