Tisk…

4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-(4-Hydroxy-2-methoxyphenyl)ethanone, 4-Acetyl-3-methoxyphenol, 1-(4-Hydroxy-2-methoxyphenyl)ethan-1-one

OR8814-1G OR8814-250MG
APOSOR8814-1GEA 3310 CZK
APOSOR8814-1G APOSOR8814-250MG
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,174 g/mol
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038750
CAS číslo: 493-33-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR