Tisk…
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8698-1G OR8698-250MG
APOSOR8698-1GEA 6220 CZK
APOSOR8698-1G APOSOR8698-250MG
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690322
CAS číslo: 124035-23-0