Tisk…
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzylamine
OR8689-1G OR8689-250MG
APOSOR8689-1GEA 9200 CZK
APOSOR8689-1G APOSOR8689-250MG
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Vzorec: C₁₃H₂₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690316
CAS číslo: 448934-01-8