Tisk…
N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8685-1G OR8685-250MG
APOSOR8685-1GEA 8800 CZK
APOSOR8685-1G APOSOR8685-250MG
N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine 90%
N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine
Vzorec: C₁₁H₁₈N₂O
Bod varu: 89…91 °C (0,2 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690290
CAS číslo: 91215-97-3
UN: 2735
ADR: 8,III