Tisk…
[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-[6-(Aminomethyl)pyridin-2-yl]piperidine, 2-(Aminomethyl)-6-(piperidin-1-yl)pyridine
OR8680-1G OR8680-250MG OR8680-50MG
APOSOR8680-1GEA 15540 CZK
APOSOR8680-1G APOSOR8680-250MG APOSOR8680-50MG
[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine 97%
[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,273 g/mol
Bod varu: 92 °C (0,1 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690243
CAS číslo: 868755-51-5
UN: 2735
ADR: 8,III