4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR8679-1G
OR8679-5G
APOSOR8679-1GEA
20600
CZK
APOSOR8679-1G
APOSOR8679-5G
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₁₈N₂O Bod tání: 44…46 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08690314 CAS číslo: 166438-86-4 UN: 3259 ADR: 8,III |