Tisk…
2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8674-1G OR8674-250MG
APOSOR8674-1GEA 10350 CZK
APOSOR8674-1G APOSOR8674-250MG
2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde 97%
2-(Pyrrolidin-1-yl)isonicotinaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690286
CAS číslo: 898289-23-1
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II