Tisk…
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Formyl-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzene, 5-Formyl-2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazole
OR8672-100MG OR8672-1G OR8672-5G
APOSOR8672-100MGEA 2280 CZK
APOSOR8672-100MG APOSOR8672-1G APOSOR8672-5G
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉NOS
MW: 203,26 g/mol
Bod tání: 72…75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08690246
CAS číslo: 857284-11-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III