6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Iodo-2-methylbenzo[d]thiazole
OR8663-1G
OR8663-250MG
OR8663-5G
APOSOR8663-1GEA
2980
CZK
APOSOR8663-1G
APOSOR8663-250MG
APOSOR8663-5G
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Vzorec:
C₈H₆INS MW: 275,109 g/mol Bod tání: 134…137 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00464068 CAS číslo: 68867-20-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...