Tisk…
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromophenyl)cyclopropane
OR8621-1G OR8621-250MG OR8621-5G
APOSOR8621-1GEA 953 CZK
APOSOR8621-1G APOSOR8621-250MG APOSOR8621-5G
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene
Vzorec: C₉H₉Br
MW: 197,072 g/mol
Bod varu: 231 °C
Bod tání: 15 °C
Hustota: 1,474 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00101828
CAS číslo: 1124-14-7