Tisk…
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8606-1G OR8606-5G
APOSOR8606-1GEA 3670 CZK
APOSOR8606-1G APOSOR8606-5G
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₁H₁₀BrNO₂S
Bod tání: 102…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07364061
CAS číslo: 290306-56-8