6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
NSC92530, 6-(Benzyloxy)-2-carboxy-5-methoxy-1H-indole
OR8600T-1G
OR8600T-250MG
APOSOR8600T-1GEA
26720
CZK
APOSOR8600T-1G
APOSOR8600T-250MG
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₇H₁₅NO₄ MW: 297,305 g/mol Bod tání: 230…232 °C (rozkl.) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00055977 CAS číslo: 2495-92-3 |