Tisk…
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8576-1G OR8576-250MG
APOSOR8576-1GEA 3810 CZK
APOSOR8576-1G APOSOR8576-250MG
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₂₀BNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258776
CAS číslo: 850689-27-9