Tisk…
4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromothiophen-3-yl)boronic acid, 3-Bromothiophene-4-boronic acid
OR8555-1G OR8555-250MG
APOSOR8555-1GEA 1370 CZK
APOSOR8555-1G APOSOR8555-250MG
4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
4-Bromothiophene-3-boronic acid
Vzorec: C₄H₄BBrO₂S
MW: 206.853 g/mol
Bod tání: 196…198 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06801663
CAS číslo: 101084-76-8