Tisk…
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8553-1G OR8553-5G
APOSOR8553-1GEA 622 CZK
APOSOR8553-1G APOSOR8553-5G
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₇H₇BrO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04117938
CAS číslo: 58267-85-9