Tisk…
5-Bromo-2-(piperazin-1-yl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8544-25G OR8544-5G
APOSOR8544-25GEA 10190 CZK
APOSOR8544-25G APOSOR8544-5G
5-Bromo-2-(piperazin-1-yl)pyridine
5-Bromo-2-(piperazin-1-yl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₂BrN₃
MW: 242,116 g/mol
Bod tání: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115056
CAS číslo: 73406-97-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III