Tisk…
2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-methoxybenzohydrazide, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid hydrazide
OR8538-1G OR8538-10G
APOSOR8538-1GEA 827 CZK
APOSOR8538-1G APOSOR8538-10G
2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
2-Bromo-5-methoxybenzhydrazide
Vzorec: C₈H₉BrN₂O₂
MW: 245,073 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00117528
CAS číslo: 112584-40-4