Tisk…
2,4,6-Trimethylanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxymesitylene, 2-Methoxy-1,3,5-trimethylbenzene, Methyl 2,4,6-trimethylphenyl ether
OR8534-1G OR8534-25G OR8534-5G
APOSOR8534-1GEA 622 CZK
APOSOR8534-1G APOSOR8534-25G APOSOR8534-5G
2,4,6-Trimethylanisole
2,4,6-Trimethylanisole
Vzorec: C₁₀H₁₄O
MW: 150,218 g/mol
Bod varu: 36…44 °C (0,5 mm Hg)
Hustota: 0,953 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092887
CAS číslo: 4028-66-4